Läs mer
1,4-Difenoxibensen, 97 %
Produktkod. 11472647
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11472647 5 g 5g
11482647 25 g 25g
11404220 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11472647 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14864.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3061-36-7 | C18H14O2 | 262,308 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3061-36-7
Molekylformel C18H14O2
Molekylvikt (g/mol) 262.308
MDL-nummer MFCD00038368
InChI-nyckel UVGPELGZPWDPFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, 1,4-diphenoxy, p-diphenoxybenzene, hydroquinone diphenyl ether, p-phenoxyphenoxybenzene, benzene, p-diphenoxy, 4-phenoxydiphenyl oxide, 1,1'-1,4-phenylenebis oxy dibenzene, 1,4-diphenoxy-benzene, acmc-1cqa0
PubChem CID 520487
ChEBI CHEBI:39271
IUPAC-namn 1,4-difenoxibensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)OC3=CC=CC=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Diphenoxybenzene
Smältpunkt 72°C to 73°C
Densitet 1.083
Kokpunkt 172°C (0.01 mmHg)
Flampunkt 202°C (395°F)
Kvantitet 5 g
Beilstein 2215945
Formel vikt 262.31
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.