Läs mer
1,4-difenyl-1-butanon, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10685652 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10685652 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10685652 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 232820010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 4-Diphenyl-1-butanone
Namnnotering 98%
CAS 5407-91-0
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 55°C to 59°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C16H16O
Linjär formel C6H5CO(CH2)3C6H5
MDL-nummer MFCD00022005
Kvantitet 1 g
Synonym 4-phenylbutyrophenone, 1,4-diphenyl-1-butanone, 1-butanone, 1,4-diphenyl, 4-phenylbutyrophenon, pubchem8921, 1-butanone,4-diphenyl, 1,4-diphenyl-butan-1-one, 1-butanone,1,4-diphenyl, 3-phenylpropyl phenyl ketone, acmc-1am65
InChI-nyckel GBUMEGLMTNAXOM-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)CCCC(=O)C2=CC=CC=C2
IUPAC-namn 1,4-difenylbutan-1-on
Molekylvikt (g/mol) 224.3
PubChem CID 79413
Formel vikt 224.3
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.