Läs mer
1,4-difenylbutadiyn, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11455543
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11455543 5 g 5g
11465543 25 g 25g
11475543 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11455543 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13471.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 886-66-8 | C16H10 | 202.26 g/mol
1,4-difenylbutadiyn användes vid framställningen av 7,8-dehydropurpurindimerer via tvåfaldig Pd-katalyserad [3+2] annullering av meso-bromporfyrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 1,4-difenylbutadiyn användes vid framställningen av 7,8-dehydropurpurindimerer via tvåfaldig Pd-
katalyserad [3+2] annullering av meso-bromporfyrin.
Löslighet
Svårlöslig i vatten (5,5E-4 g/L) (25 °C). Löslig i toluen nästan genomskinlig.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 886-66-8
Molekylformel C16H10
Molekylvikt (g/mol) 202.26
MDL-nummer MFCD00004787
InChI-nyckel HMQFJYLWNWIYKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diphenylbutadiyne, diphenylbutadiyne, diphenyldiacetylene, butadiyne, diphenyl, diphenyl-1,3-butadiyne, benzene, 1,1'-1,3-butadiyne-1,4-diyl bis, 1,4-diphenyl-1,3-butadiyne, 1,4-diphenylbuta-1,3-diyne, 1,1'-buta-1,3-diyne-1,4-diyldibenzene, 4-phenyl-1,3-butadiynyl benzene
PubChem CID 70174
ChEBI CHEBI:51588
IUPAC-namn 4-fenylbuta-1,3-diynylbensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)C#CC#CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Diphenylbutadiyne
Smältpunkt 86°C to 87°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1910105
Formel vikt 202.26
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.