Läs mer
1,4-Diphenylbutane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Diphenylbutane |
| CAS | 1083-56-3 |
| Molekylformel | C16H18 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18/c1-3-9-15(10-4-1)13-7-8-14-16-11-5-2-6-12-16/h1-6,9-12H,7-8,13-14H2 |
| LEDER | C1=CC=C(C=C1)CCCCC2=CC=CC=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.31 |
| Formel vikt | 210.1409 |