Läs mer
1,4-Dithiane-2,5-diol, TRC
Produktkod. 30135734
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135734 25 g
30003295 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30135734 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD49384025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40018-26-6
Molekylformel C4 H8 O2 S2
Molekylvikt (g/mol) 152.24
Synonym 1,4-Dithian-2,5-diol, 2,5-Dihydroxy-1,4-dithiane, Mercaptoacetaldehyde Dimer, NSC 106280, p-Dithiane-2,5-diol;
IUPAC-namn 1,4-dithian-2,5-diol
LEDER OC1CSC(O)CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Dithiane-2,5-diol
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C4H8O2S2/c5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-6H,1-2H2
Formel vikt 151.9966