Läs mer
1,4-Dithiane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Dithiane |
| CAS | 505-29-3 |
| Molekylformel | C4 H8 S2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1,4-Dithiacyclohexane, p-Dithiane |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8S2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2 |
| LEDER | C1CSCCS1 |
| IUPAC-namn | 1,4-dithiane |
| Molekylvikt (g/mol) | 120.236 |
| Formel vikt | 120.007 |