Läs mer
1,4-Dithio-DL-threitol, 98 %
Produktkod. p-7022849
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11472458 1 g 1g
11482458 5 g 5g
11492458 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11472458 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15797.03
CAS: 3483-12-3 | C4H10O2S2 | 154,24 g/mol
Användbar för stabilisering av sulfhydryl-innehållande enzymer. Den används för att undersöka a-ketoglutarat-dehydrogenasfunktion, flavinkofaktorer i proteiner och proteindelar involverade i peroxidreduktion. Det är också användbart för att stabilisera sulfhydryl-innehållande enzymer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användbar
för stabilisering av sulfhydryl-innehållande enzymer. Den används för att undersöka a-ketoglutaratdehydrogenasfunktion, flavinkofaktorer i proteiner och proteindelar involverade i peroxidreduktion. Det är också användbart för att stabilisera sulfhydryl-innehållande enzymer.
Löslighet Löslig i vatten, etanol
, kloroform, dietyleter, aceton, eter och etylacetat.
Anmärkningar
Luftkänslig och hygroskopisk. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, reduktionsmedel och alkalier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12-3-3483
Molekylformel C4H10O2S2
Molekylvikt (g/mol) 154.24
MDL-nummer MFCD00004877
InChI-nyckel VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Synonym dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
PubChem CID 446094
ChEBI CHEBI:42170
IUPAC-namn (2S,3S)-1,4-bis(sulfanyl)butan-2,3-diol
LEDER C(C(C(CS)O)O)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Dithio-DL-threitol
Smältpunkt 40 °C till 43 °C
Kokpunkt 125 °C till 130 °C (12 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Odör Obehagligt
Kvantitet 1 g
Beilstein 1719757
Känslighet Luftkänslig
Merck Index 14,3376
Löslighetsinformation Löslig i vatten, etanol, kloroform, dietyleter, aceton, eter och etylacetat.
Formel vikt 154.25
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,4-Dithio-DL-threitol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Dithio-DL-threitol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.