Läs mer
1,4-Ditiioerytritol, 98+%
Produktkod. 11459402
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11459402 25 g 25g
11439402 1 g 1g
11449402 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11459402 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10138.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
CAS: 6892-68-8 | C4H10O2S2 | 154,24 g/mol
Reagens för att bibehålla -SH-grupper i reducerat tillstånd, minskar kvantitativt disulfider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Reagens för att bibehålla -SH-grupper i reducerat tillstånd, minskar kvantitativt disulfider.
Löslighet Löslig i vatten (15,4 mg/
ml) och metanol.
Anmärkningar
Luftkänslig, förvara undan luft. Håll behållaren tätt försluten. Förvaras åtskilt från reduktionsmedel. Förvara under torr inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6892-68-8
Molekylformel C4H10O2S2
Molekylvikt (g/mol) 154.24
MDL-nummer MFCD00063750
InChI-nyckel VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
Synonym dithioerythritol, 1,4-dithioerythritol, dte, 2r,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, erythro-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 2,3-butanediol, 1,4-dimercapto-, 2r,3s-rel, 1,4-dithioerythritol dte, 2r*,3s*-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, erythro-2,3-dihydroxy-1,4-butanedithiol, 2r,3s-1,4-disulfanylbutane-2,3-diol
PubChem CID 439352
ChEBI CHEBI:17456
LEDER O[C@@H](CS)[C@H](O)CS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Dithioerythritol
Smältpunkt 82 °C till 84 °C
Odör Stank
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3335
Beilstein 1719756
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Lösliga i vatten (15,4 mg/ml) och metanol.
IUPAC-namn (2R,3S)-1,4-disulfanylbutan-2,3-diol
Formel vikt 154.25
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.