Läs mer
1,4-Ditioerytritol, TRC
Produktkod. 30004147
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004147 500 mg
30012247 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30004147 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD926880500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6892-68-8
Molekylformel C4 H10 O2 S2
Molekylvikt (g/mol) 154.25
Synonym 1,4-Dithioerythritol, erythro-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol, Cleland's reagent, Dithioerythritol, DTE
IUPAC-namn 1,4-bis(sulfanyl)butan-2,3-diol
LEDER OC(CS)C(O)CS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dithioerythreitol
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2
Formel vikt 154.0122