Läs mer
1,4-Ditioerytritol, TRC
Produktkod. 30012247
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012247 1 g
30004147 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30012247 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD9268801G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 6892-68-8
Molekylformel C4 H10 O2 S2
Molekylvikt (g/mol) 154.25
Synonym 1,4-Dithioerythritol, erythro-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol, Cleland's reagent, Dithioerythritol, DTE
IUPAC-namn 1,4-bis(sulfanyl)butan-2,3-diol
LEDER OC(CS)C(O)CS
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Dithioerythreitol
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2
Formel vikt 154.0122
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.