Läs mer
(±)-1,4-Dithiothreitol-1,1,2,3,4,4-d6, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Dithiothreitol-1,1,2,3,4,4-D6 |
| CAS | 850153-85-4 |
| Molekylformel | C4 D6 H4 O2 S2 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | 2,3-Butane-1,1,2,3,4,4-d6-diol, 1,4-dimercapto-, (2 R,3 R)-rel- (9 CI), (2 R,3 R)-rel-1,4-Dimercapto-2,3-butane-1,1,2,3,4,4-d6-diol, (±)-1,4-Dithiothreitol-1,1,2,3,4,4-d6, DL-Dithiothreitol-1,1,2,3,4,4-D6, DTT-d6 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8 H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1/i1D2,2D2,3 D,4 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])[C@@]([2 H])(O)[C@]([2 H])(O)C([2 H])([2 H])S |
| IUPAC-namn | rac-(2 R,3 R)-1,1,2,3,4,4-hexadeuterio-1,4-bis(sulfanyl)butane-2,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 160.288 |
| Formel vikt | 160.0499 g/mol |
| Visa mer |