missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(±)-1,4-Dithiothreitol-d10, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Dithiothreitol-D10 |
| CAS | 203633-21-0 |
| Molekylformel | C4 D10 O2 S2 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | 2,3-Butane-1,1,2,3,4,4-d6-diol-d2, 1,4-di(mercapto-d)-, (2 R,3 R)-rel- (9 CI), 2,3-Butane-1,1,2,3,4,4-d6-diol-d2, 1,4-di(mercapto-d)-, (R*,R*)- (ZCI), (2 R,3 R)-rel-1,4-Di(mercapto-d)-2,3-butane-1,1,2,3,4,4-d6-diol-d2, (±)-1,4-Dithiothreitol-d10, DL-Dithiothreitol-D10, DTT-d10 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8 H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1/i1D2,2D2,3 D,4 D,5 D,6 D/hD2 |
| LEDER | [2 H]O[C@]([2 H])(C([2 H])([2 H])S[2 H])[C@]([2 H])(O[2 H])C([2 H])([2 H])S[2 H] |
| IUPAC-namn | rac-(2 R,3 R)-1,1,2,3,4,4-hexadeuterio-2,3-dideuteriooxy-1,4-bis(deuteriosulfanyl)butane |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.3126 |
| Formel vikt | 164.075 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?