Läs mer
1,4-ditiotreitol, Ultrapure Bioreagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15568774 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
POLYSTORMOR
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15568774 100 g Poly flaska Varje
15548774 5 g POLYSTORMOR Varje
15558774 25 g POLYSTORMOR Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15568774 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer F78003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22620.00 SEK
    21694.54 SEK / Paket med 1
    Save 925.46 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Reagenser med hög renhet testade för användning i bioteknologiska tillämpningar, såsom elektrofores och vätskekromatografi
  • Reagenser med hög renhet testade för användning i bioteknologiska tillämpningar, såsom elektrofores och vätskekromatografi.
  • För användning i laboratorier, forskning eller tillverkning
Kemiska identifierare
CAS 12-3-3483
Molekylformel C4H10O2S2
Molekylvikt (g/mol) 154.24
InChI-nyckel VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Synonym dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
PubChem CID 446094
ChEBI CHEBI:42170
IUPAC-namn (2S,3S)-1,4-bis(sulfanyl)butan-2,3-diol
LEDER C(C(C(CS)O)O)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Dithiothreitol
Flampunkt 109,00 °C
Förpackning Poly flaska
Kvantitet 100 g
Densitet 1L = 1.00kg
Formel vikt 154.25
Kvalitet Ultrapure Bioreagens
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dithiothreitol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dithiothreitol