Läs mer
1-(4-Ethoxycarbonylphenyl)piperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Ethoxycarbonylphenyl)piperazine |
| CAS | 80518-57-6 |
| Molekylformel | C13H18N2O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 4-(1-Piperazinyl)benzoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 4-Piperazinobenzoate, N-(4-Ethoxycarbonylphenyl)piperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18N2O2/c1-2-17-13(16)11-3-5-12(6-4-11)15-9-7-14-8-10-15/h3-6,14H,2,7-10H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)c1ccc(cc1)N2CCNCC2 |
| IUPAC-namn | ethyl 4-piperazin-1-ylbenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.29 |
| Formel vikt | 234.1368 |