Läs mer
1-(4-Ethoxyphenyl)ethanol, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15403857
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 15403857
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H30052.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52067-36-4
Molekylformel C10H14O2
Molekylvikt (g/mol) 166.22
MDL-nummer MFCD08062382
InChI-nyckel GKGQWBJLOYXULB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-ethoxyphenyl ethan-1-ol, 1-4-ethoxyphenyl ethanol
PubChem CID 13891147
IUPAC-namn 1-(4-ethoxyphenyl)ethanol
LEDER CCOC1=CC=C(C=C1)C(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Ethoxyphenyl)ethanol
Smältpunkt 46°C to 47°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 166.22
Procent renhet 98%