Läs mer
1-(4-fluorbensyl)-1,4-diazepan, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10582452
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10582452 1 g 1g
10764657 5 g 5g
10525675 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10582452 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer AW00512DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 76141-89-4
Molekylformel C12H17FN2
Molekylvikt (g/mol) 208.28
MDL-nummer MFCD00816588
InChI-nyckel KZCHYFUMQQWGJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-fluorobenzyl-1,4-diazepane, 1-4-fluorobenzyl homopiperazine, 1-4-fluorophenyl methyl-1,4-diazepane, 1-4-fluoro-benzyl-1,4 diazepane, 1-4-fluorophenyl methyl-1,4-diazaperhydroepine, acmc-1bluy, 1-4-fluorobenzyl-1,4 diazepane
PubChem CID 2774433
IUPAC-namn 1-[(4-fluorfenyl)metyl]-1,4-diazepan
LEDER C1CNCCN(C1)CC2=CC=C(C=C2)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Fluorobenzyl)-1, 4-diazepane
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 208.28
Procent renhet 95%