Läs mer
1-(4-fluorbensyl)-5-oxo-3-pyrrolidinkarboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10079391
Change view
:
1g
Produktkod.
10079391 1g
1 options
Produktkod. 10079391 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00127DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Fluorobenzyl)-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid
CAS 96449-68-2
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C12H12FNO3
MDL-nummer MFCD03086215
Kvantitet 1 g
Synonym 1-4-fluorobenzyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-4-fluorophenyl methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-4-fluorobenzyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid, 3-pyrrolidinecarboxylicacid, 1-4-fluorophenyl methyl-5-oxo, 1-4-fluorobenzyl-5-oxopyrrolidin-3-carboxylic acid, 1-4-fluorobenzyl-5-oxo-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-4-fluorophenyl methyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid, 1-4-fluorophenyl methyl-5-oxo-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-4-fluorophenyl methyl-5-oxidanylidene-pyrrolidine-3-carboxylic acid
InChI-nyckel IYAFJFDPMVQTJO-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1C(CN(C1=O)CC2=CC=C(C=C2)F)C(=O)O
IUPAC-namn 1-[(4-fluorfenyl)metyl]-5-oxopyrrolidin-3-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 237.23
PubChem CID 2780702
Formel vikt 237.23
Procent renhet 97%