Läs mer
1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydro-3-oxo-5-isobenzofurancarbonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydro-3-oxo-5-isobenzofurancarbonit |
| CAS | 372941-48-5 |
| Molekylformel | C15 H8 F N O2 |
| Kvantitet | 2 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H8FNO2/c16-11-4-2-10(3-5-11)14-12-6-1-9(8-17)7-13(12)15(18)19-14/h1-7,14H |
| LEDER | Fc1ccc(cc1)C2OC(=O)c3cc(ccc23)C#N |
| IUPAC-namn | 1-(4-fluorophenyl)-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 253.23 |
| Formel vikt | 253.0539 |