Läs mer
1-(4-Fluorfenyl)-1,3-dihydro-3-oxo-5-isobensofrorankarboxamid, TRC
Produktkod. 30390070
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30390070 10 mg
1 options
Produktkod. 30390070 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF59529010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydro-3-oxo-5-isobenzofurancarboxam
CAS 372941-46-3
Molekylformel C15 H10 F N O3
Kvantitet 10 mg
Synonym 5-Isobenzofurancarboxamide, 1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-3-oxo-, 1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydro-3-oxo-5-isobenzofurancarboxamide, 1-(4-Fluorophenyl)-3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carboxamide, 1-(4-Fluorophenyl)-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carboxamide
InChI formel InChI=1S/C15H10FNO3/c16-10-4-1-8(2-5-10)13-11-6-3-9(14(17)18)7-12(11)15(19)20-13/h1-7,13H,(H2,17,18)
LEDER NC(=O)c1ccc2C(OC(=O)c2c1)c3ccc(F)cc3
IUPAC-namn 1-(4-fluorfenyl)-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-karboxamid
Molekylvikt (g/mol) 271.24
Formel vikt 271.0645