Läs mer
1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile, Mikromol™
Beskrivning
1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-1-(4-Fluoro-phenyl)-1,3-dihydro-isobezofuran-5-carbonitr |
| CAS | 64169-67-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | rac-1-(4-Fluoro-phenyl)-1,3-dihydro-isobezofuran-5-carbonitr |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H10 F N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile, 1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile, 1-(4-Fluorophenyl)-5-cyanophthalan, 5-Cyano-1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran, LU 17-046 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10FNO/c16-13-4-2-11(3-5-13)15-14-6-1-10(8-17)7-12(14)9-18-15/h1-7,15H,9H2 |
| LEDER | Fc1ccc(cc1)C2OCc3cc(ccc23)C#N |
| IUPAC-namn | 1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carbonitrile |
| Visa mer |