Läs mer
1-(4-fluorfenyl)-1-metyletylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10411148 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10411148 1 g Glasflaska 1g
10175857 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10411148 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 431060010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17797-10-3 | C9H12FN | 153.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17797-10-3
Molekylformel C9H12FN
Molekylvikt (g/mol) 153.20
MDL-nummer MFCD07777176
InChI-nyckel NYFSRXOWJXAHOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-fluorophenyl propan-2-amine, 1-4-fluorophenyl-1-methylethylamine, 1-4-fluorophenyl-1-methyl-ethylamine, 1-4-fluoro-phenyl-1-methyl-ethylamine, 2-4-fluorophenyl prop-2-ylamine, 1-methyl-1-4-fluorophenyl ethylamine, 4-fluorocumylamine, pubchem16914, 4-fluoro-alpha,alpha-dimethylbenzylamine, alpha,alpha-dimethyl-4-fluorobenzylamine
PubChem CID 13025665
IUPAC-namn 2-(4-fluorfenyl)propan-2-amin
LEDER CC(C)(N)C1=CC=C(F)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Fluorophenyl)-1-methylethylamine
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Kokpunkt 40.0°C (7.0 Mbar)
Flampunkt 92°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 153.2
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-(4-Fluorophenyl)-1-methylethylamine, 97%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.