Läs mer
1-(4-fluorfenyl)-2-metyl-2-propylamin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11382667
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11382667 5 g 5g
11372667 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11382667 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11858.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1200-27-7 | C10H14FN | 167.227 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1200-27-7
Molekylformel C10H14FN
Molekylvikt (g/mol) 167.227
MDL-nummer MFCD00082702
InChI-nyckel JITFIYFVPMQJOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-fluorophenyl-2-methylpropan-2-amine, 1-4-fluorophenyl-2-methyl-2-propylamine, 4-fluorophenyl-2-methyl-2-aminopropane, 1-4-fluorophenyl-2-methyl-2-aminopropane, 1-4-fluorophenyl-2-methyl-2-propanamine, 1-4-fluorophenyl-2-methylprop-2-ylamine, 1-4-fluorophenyl-2-methyl-propan-2-amine, 1,1-dimethyl-2-4-fluorophenyl ethylamine, 2-4-fluoro-phenyl-1,1-dimethyl-ethylamine, acmc-1alz4
PubChem CID 518471
IUPAC-namn 1-(4-fluorfenyl)-2-metylpropan-2-amin
LEDER CC(C)(CC1=CC=C(C=C1)F)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-2-propylamine
Kokpunkt 82°C to 83°C (9 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.495
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 2802368
Formel vikt 167.23
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.