Läs mer
1-(4-Fluorophenyl)-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carboxamide, Mikromol™
Beskrivning
1-(4-Fluorophenyl)-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carboxamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydro-3-oxo-5-isobenzofurancarboxam |
| CAS | 372941-46-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydro-3-oxo-5-isobenzofurancarboxam |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H10 F N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10FNO3/c16-10-4-1-8(2-5-10)13-11-6-3-9(14(17)18)7-12(11)15(19)20-13/h1-7,13H,(H2,17,18) |
| LEDER | NC(=O)c1ccc2C(OC(=O)c2c1)c3ccc(F)cc3 |
| IUPAC-namn | 1-(4-fluorophenyl)-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 271.24 |
| Visa mer |