Läs mer
[1-(4-fluorfenyl)-5-metyl-lH-pyrazol-4-yl]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10752873
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10752873 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10354242 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10752873 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00765DA
Kemiska identifierare
CAS 465514-37-8
Molekylformel C11H11FN2O
Molekylvikt (g/mol) 206.22
MDL-nummer MFCD03644148
InChI-nyckel QJPGMVFNIWHOIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-fluorophenyl-5-methyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 1-4-fluorophenyl-5-methylpyrazol-4-yl methanol, fmq, maybridge3_004281, 1-4-fluorophenyl-5-methyl-4-pyrazolyl methanol, 1-4-fluorophenyl-5-methyl-pyrazol-4-yl methanol, 1-4-fluorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-methanol, 1-4-fluorophenyl-5-methylpyrazol-4-yl methan-1-ol
PubChem CID 2780717
IUPAC-namn [1-(4-fluorfenyl)-5-metylpyrazol-4-yl]metanol
LEDER CC1=C(CO)C=NN1C1=CC=C(F)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl]methanol
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 206.22
Procent renhet 97%