Läs mer
1-(4-fluorfenyl)-5-metyl-lH-pyrazol-4-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10160692
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10160692 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10160692 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00310DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
CAS 423768-41-6
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C11H9FN2O
MDL-nummer MFCD03407349
Kvantitet 1 g
Synonym 1-4-fluorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-4-fluorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1-4-fluorophenyl-5-methylpyrazole-4-carbaldehyde, acmc-20apar
InChI-nyckel XFVNWAPZODECJD-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(C=NN1C2=CC=C(C=C2)F)C=O
IUPAC-namn 1-(4-fluorfenyl)-5-metylpyrazol-4-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 204.204
PubChem CID 2780707
Formel vikt 204.2
Procent renhet 97%