Läs mer
1-(4-fluorfenyl)-5-metyl-lH-pyrazol-4-karbonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 238.65 |
| Procent renhet | 97% |