Läs mer
1-(4-fluorfenyl)-5-metyl-lH-pyrazol-4-karbonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10577264
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10577264 5 g 5g
10364562 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10577264 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC00119DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 423768-49-4
Molekylformel C11H8ClFN2O
Molekylvikt (g/mol) 238.646
MDL-nummer MFCD03659694
InChI-nyckel INIAJXQDJISNJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-fluorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1-4-fluorophenyl-5-methylpyrazole-4-carbonyl chloride, 1-4-fluorophenyl-5-methyl-4-pyrazolecarbonyl chloride, 1-4-fluorophenyl-5-methyl-pyrazole-4-carbonyl chloride
PubChem CID 2779893
IUPAC-namn 1-(4-fluorfenyl)-5-metylpyrazol-4-karbonylklorid
LEDER CC1=C(C=NN1C2=CC=C(C=C2)F)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 238.65
Procent renhet 97%