Läs mer
1-((4-Fluorfenyl)karbamoyl)cyklopropankarboxylsyra, TRC
Produktkod. 30396291
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30396291 250 mg
1 options
Produktkod. 30396291 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF632340250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-((4-Fluorophenyl)carbamoyl)cyclopropanecarboxylic Acid
CAS 849217-48-7
Molekylformel C11 H10 F N O3
Kvantitet 250 mg
Synonym 1-((4-Fluorophenyl)carbamoyl)cyclopropanecarboxylic Acid, Cyclopropanecarboxylic acid, 1-[[(4-fluorophenyl)amino]carbonyl]- (9CI, ACI), 1-[[(4-Fluorophenyl)amino]carbonyl]cyclopropanecarboxylic acid (ACI), 1-(4-Fluorophenylcarbamoyl)cyclopropanecarboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C11H10FNO3/c12-7-1-3-8(4-2-7)13-9(14)11(5-6-11)10(15)16/h1-4H,5-6H2,(H,13,14)(H,15,16)
LEDER OC(=O)C1(CC1)C(=O)Nc2ccc(F)cc2
IUPAC-namn 1-[(4-fluorfenyl)karbamoyl]cyklopropan-1-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 223.2
Formel vikt 223.064