Läs mer
1-((4-Fluorfenyl)karbamoyl)cyklopropankarboxylsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-((4-Fluorophenyl)carbamoyl)cyclopropanecarboxylic Acid |
| CAS | 849217-48-7 |
| Molekylformel | C11 H10 F N O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-((4-Fluorophenyl)carbamoyl)cyclopropanecarboxylic Acid, Cyclopropanecarboxylic acid, 1-[[(4-fluorophenyl)amino]carbonyl]- (9CI, ACI), 1-[[(4-Fluorophenyl)amino]carbonyl]cyclopropanecarboxylic acid (ACI), 1-(4-Fluorophenylcarbamoyl)cyclopropanecarboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10FNO3/c12-7-1-3-8(4-2-7)13-9(14)11(5-6-11)10(15)16/h1-4H,5-6H2,(H,13,14)(H,15,16) |
| LEDER | OC(=O)C1(CC1)C(=O)Nc2ccc(F)cc2 |
| IUPAC-namn | 1-[(4-fluorfenyl)karbamoyl]cyklopropan-1-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.2 |
| Formel vikt | 223.064 |