Läs mer
1-(4-fluorfenyl)cyklopentankarbonitril, 99 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10309270 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10309270 5 g Glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10309270 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 304830050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Fluorophenyl)cyclopentanecarbonitrile
Namnnotering 99%
CAS 83706-50-7
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C12H12FN
Brytningsindex 1.5140 to 1.516
MDL-nummer MFCD00800616
Kvantitet 5 g
Synonym 1-4-fluorophenyl cyclopentanecarbonitrile, 1-4-fluorophenyl cyclopentane-1-carbonitrile, 1-4-fluoro-phenyl-cyclopentanecarbonitrile, cyclopentanecarbonitrile,1-4-fluorophenyl
InChI-nyckel MAGOCEYAQAZRNE-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CCC(C1)(C#N)C2=CC=C(C=C2)F
IUPAC-namn 1-(4-fluorfenyl)cyklopentan-1-karbonitril
Molekylvikt (g/mol) 189.09
PubChem CID 2733239
Formel vikt 189.09
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.