Läs mer
1-(4-Fluorfenyl)etanon, Mikromol™
Produktkod. 30050196
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30050196 100 mg
1 options
Produktkod. 30050196 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1276.12
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
1-(4-Fluorfenyl)etanon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Fluorophenyl)ethanone
CAS 403-42-9
Analyt- eller komponentnamn 1-(4-Fluorophenyl)ethanone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H7 F O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1-(4-Fluorophenyl)ethanone, Haloperidol Decanoate Imp. L (EP), Haloperidol Decanoate Impurity L
InChI formel InChI=1S/C8H7FO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3
LEDER CC(=O)c1ccc(F)cc1
IUPAC-namn 1-(4-fluorfenyl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 138.14
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 138,0481 g/mol