Läs mer
1-(4-Fluorophenyl)piperazine, 98%
Produktkod. 10695252 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 10695252
Brand: Thermo Scientific Acros 184540100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 2252-63-3 | C10H13FN2 | 180.22 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2252-63-3
Molekylformel C10H13FN2
Molekylvikt (g/mol) 180.22
InChI-nyckel AVJKDKWRVSSJPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-fluorophenyl piperazine, 4-fluorophenylpiperazine, pfpp, 4-fluoro-phenylpiperazine, n-4-fluorophenyl piperazine, para-fluorophenylpiperazine, unii-vml61be244, 1-p-fluorophenyl piperazine, piperazine, 1-4-fluorophenyl, 4-fluorophenyl piperazine
PubChem CID 75260
IUPAC-namn 1-(4-fluorophenyl)piperazine
LEDER C1CN(CCN1)C2=CC=C(C=C2)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Fluorophenyl)piperazine
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Yellow
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Brytningsindex 1.5585 to 1.5605
Kvantitet 10 g
Formel vikt 180.22
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid After Melting
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-(4-Fluorophenyl)piperazine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.