missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(4-Formylphenyl)-4-piperidinecarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Formylphenyl)-4-piperidinecarboxylic Acid |
| CAS | 727396-60-3 |
| Molekylformel | C13H15NO3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15NO3/c15-9-10-1-3-12(4-2-10)14-7-5-11(6-8-14)13(16)17/h1-4,9,11H,5-8H2,(H,16,17) |
| LEDER | OC(=O)C1CCN(CC1)c2ccc(C=O)cc2 |
| IUPAC-namn | 1-(4-formylphenyl)piperidine-4-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 233.26 |
| Formel vikt | 233.1052 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?