Läs mer
1,4-hexadien, cis + trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11490541
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11490541 25 g 25g
11480541 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11490541 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20060.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 592-45-0 | C6H10 | 82.146 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 592-45-0
Molekylformel C6H10
Molekylvikt (g/mol) 82.146
MDL-nummer MFCD00009298
InChI-nyckel PRBHEGAFLDMLAL-GQCTYLIASA-N
Synonym 1,4-hexadiene, trans-1,4-hexadiene, 1,4-hexadiene, 4e, 1,4-hexadiene,c&t, allylpropenyl, 1,4-hexadiene cis-trans, 1,4-hexa-1,4-diene, 1-allylpropene, 1,4-hexadiene,cis-trans, 1,4-trans-hexadiene
PubChem CID 5365552
IUPAC-namn (4E)-hexa-1,4-dien
LEDER CC=CCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Hexadiene
Namnnotering cis + trans
Densitet 0.71
Kokpunkt 64°C to 66°C
Flampunkt −26°C (−15°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.411
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2458
Beilstein 1731889
Formel vikt 82.15
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.