missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(4-Hydrazinylbenzyl)-1H-1,2,4-triazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Hydrazinylbenzyl)-1H-1,2,4-triazole |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11N5.2ClH/c10-13-9-3-1-8(2-4-9)5-14-7-11-6-12-14;;/h1-4,6-7,13H,5,10H2;2*1H |
| Formel vikt | 261.0548 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?