Läs mer
1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propan-1-one, Mikromol™
Beskrivning
1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propan-1-one, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propan-1-one |
| CAS | 1835-14-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propan-1-one |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H12 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1-Propanone, 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-, Propiophenone, 4'-hydroxy-3'-methoxy- (6CI,7CI,8CI), 1-(3-Methoxy-4-hydroxyphenyl)-1-propanone, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-propanone, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propan-1-one, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propanone, 1-Propiovanillone, 4'-Hydroxy-3'-methoxypropiophenone, Ethyl guaiacyl ketone, Guaiacyl-1-propanone, NSC 16691, Propioguaiacol, Propioguaiacone, Propiovanillone, α-Guaiacyl ethyl ketone, α-Guaiacylpropanone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3/c1-3-8(11)7-4-5-9(12)10(6-7)13-2/h4-6,12H,3H2,1-2H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CCC(=O)c1ccc(O)c(OC)c1 |
| Visa mer |