Läs mer
1-(4-hydroxyfenyl)etanonoxim (4-hydroxyacetofenonoxim), Mikromol™
Produktkod. 30051328
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051328 25 mg
30049904 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30051328 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0042.120025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
1-(4-hydroxyfenyl)etanonoxim (4-hydroxyacetofenonoxim)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone Oxime (4-Hydroxyacetophenone Oxime)
CAS 34523-34-7
Analyt- eller komponentnamn 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone Oxime (4-Hydroxyacetophenone Oxime)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H9 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone Oxime, Paracetamol Imp. G (EP), 4-Hydroxyacetophenone Oxime, Paracetamol Impurity G
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-6(9-11)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10-11H,1H3/b9-6-
LEDER C\C(=N\O)\c1ccc(O)cc1
IUPAC-namn 4-[(Z)-N-hydroxy-C-metylkarbonimidoyl]fenol
Molekylvikt (g/mol) 151.16
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 151,0633 g/mol