Läs mer
1-(4-Hydroxyphenyl)piperazine, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10582992 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
1g; Glass bottle
Produktkod.
10582992 1g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10582992 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 367150010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Hydroxyphenyl)piperazine
Namnnotering 98%
CAS 56621-48-8
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C10H14N2O
MDL-nummer MFCD00066156
Kvantitet 1g
Synonym 1-4-hydroxyphenyl piperazine, 4-piperazin-1-yl phenol, 4-1-piperazinyl phenol, n-4-hydroxyphenyl piperazine, p-1-piperazinyl phenol, 4-piperazinophenol, phenol, 4-1-piperazinyl, 1-4-hydroxyphenyl-piperazine, 4-piperazinylphenol, 4-piperazinyl phenol
InChI-nyckel GPEOAEVZTOQXLG-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC1=CC=C(C=C1)N1CCNCC1
IUPAC-namn 4-(piperazin-1-yl)phenol
Molekylvikt (g/mol) 178.24
PubChem CID 92467
Formel vikt 178.23
Procent renhet 98%