Läs mer
1-(4-Hydroxyfenyl)piperazin, TRC
Produktkod. 30397576
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30397576 5 g
1 options
Produktkod. 30397576 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9528885G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Hydroxyphenyl)piperazine
CAS 56621-48-8
Molekylformel C10H14N2O
Kvantitet 5 g
Synonym Phenol, 4-(1-piperazinyl)-, 4-(1-Piperazinyl)phenol, 1-(4-Hydroxyphenyl)piperazine, 4-(4-Hydroxyphenyl)piperazine, 4-Piperazinophenol, N-(4-Hydroxyphenyl)piperazine, p-(1-Piperazinyl)phenol
InChI formel InChI=1S/C10H14N2O/c13-10-3-1-9(2-4-10)12-7-5-11-6-8-12/h1-4,11,13H,5-8H2
LEDER Oc1ccc(cc1)N2CCNCC2
IUPAC-namn 4-piperazin-1-ylfenol
Molekylvikt (g/mol) 178.23
Formel vikt 178.1106