Läs mer
1-(4-Hydroxyphenyl)pyridin-2(1H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Hydroxyphenyl)pyridin-2(1H)-one |
| CAS | 859538-51-5 |
| Molekylformel | C11 H9 N O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9NO2/c13-10-6-4-9(5-7-10)12-8-2-1-3-11(12)14/h1-8,13H |
| LEDER | Oc1ccc(cc1)N2C=CC=CC2=O |
| IUPAC-namn | 1-(4-hydroxyphenyl)pyridin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.19 |
| Formel vikt | 187.0633 |