Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ 1/4 tum Grafitbeslag
Beskrivning
- Enkel att använda
- Bildar pålitlig tätning
- Återanvändbar
- Mjukt material, ger ett mjukt grepp mot kapillärkolonnen
- Låga utsläpp
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Grafit reducerande hylsa 1/4 tum. Passar 5/16 tum x 9,5 mm x 4,6 mm |
| Storlek (metrisk) passform | 1/4 tum |
| Storlek (metrisk) | 9.5 mm x 4.6 mm |
| Material | Grafit |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Diameter (metrisk) Insida | 5/16 tum |