Läs mer
1-(4-jodbensyl)-lH-pyrazol,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10644785
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10644785 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10644785 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC56011DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Iodobenzyl)-1H-pyrazole
CAS 143128-30-7
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Molekylformel C10H9IN2
MDL-nummer MFCD08435917
Kvantitet 1 g
Synonym 1-4-iodobenzyl-1h-pyrazole, 1-4-iodophenyl methyl pyrazole, 1h-pyrazole,1-4-iodophenyl methyl, acmc-20n26c, 1-4-iodophenyl methyl-1h-pyrazole
InChI-nyckel QRCIIHVBALOAQK-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CN(N=C1)CC2=CC=C(C=C2)I
IUPAC-namn 1-[(4-jodfenyl)metyl]pyrazol
Molekylvikt (g/mol) 284.1
PubChem CID 21947282
Formel vikt 284.1
Procent renhet 95%