Läs mer
1-(4-jodbensyl)pyrrolidin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10642295
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10642295 1 g 1g
10200465 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10642295 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC55611DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 858676-60-5
Molekylformel C11H14IN
Molekylvikt (g/mol) 287.144
MDL-nummer MFCD07775752
InChI-nyckel RDHZJYCRHTZBIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-iodobenzyl pyrrolidine, 1-4-iodophenyl methyl pyrrolidine, 1-4-iodo-benzyl-pyrrolidine, pyrrolidine,1-4-iodophenyl methyl
PubChem CID 18525867
IUPAC-namn 1-[(4-jodfenyl)metyl]pyrrolidin
LEDER C1CCN(C1)CC2=CC=C(C=C2)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Iodobenzyl)pyrrolidine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 287.14
Procent renhet 97%