Läs mer
1-(4-jodfenyl)-1H-pyrazol,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10272632
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10272632 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10354422 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10272632 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC18411CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 368869-86-7
Molekylformel C9H7IN2
Molekylvikt (g/mol) 270.07
MDL-nummer MFCD02681941
InChI-nyckel ADIQBEMLKKKISJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776481
IUPAC-namn 1-(4-jodfenyl)pyrazol
LEDER IC1=CC=C(C=C1)N1C=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Iodophenyl)-1H-pyrazole
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 1-4-iodophenyl-1h-pyrazole, 1-4-iodophenyl pyrazole, 4-iodophenyl pyrazole, 1-4-iodo-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,1-4-iodophenyl, 1h-pyrazole, 1-4-iodophenyl
Formel vikt 270.07
Procent renhet 95%