Läs mer
1-(4-jodfenyl)-1H-pyrazol,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10354422
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10354422 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10272632 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10354422 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC18411DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 368869-86-7
Molekylformel C9H7IN2
Molekylvikt (g/mol) 270.07
MDL-nummer MFCD02681941
InChI-nyckel ADIQBEMLKKKISJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776481
IUPAC-namn 1-(4-jodfenyl)pyrazol
LEDER IC1=CC=C(C=C1)N1C=CC=N1
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-(4-Iodophenyl)-1H-pyrazole
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 1-4-iodophenyl-1h-pyrazole, 1-4-iodophenyl pyrazole, 4-iodophenyl pyrazole, 1-4-iodo-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,1-4-iodophenyl, 1h-pyrazole, 1-4-iodophenyl
Formel vikt 270.07
Procent renhet 95%