Läs mer
1-(4-jodfenyl)-2-metyl-lH-imidazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10662285
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10662285 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10071674 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10662285 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC61411CB
Kemiska identifierare
CAS 179420-75-8
Molekylformel C10H9IN2
Molekylvikt (g/mol) 284.1
MDL-nummer MFCD09261230
InChI-nyckel REVPKMONQSPHGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-iodophenyl-2-methyl-1h-imidazole, 1-4-iodophenyl-2-methylimidazole, 4-2-methylimidazol-1-yl iodobenzene, 4-2-methylimidazol-1-yl phenyliodide, 4-2-methylimidazol-1-yl phenyl iodide, 1-4-iodo-phenyl-2-methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole,1-4-iodophenyl-2-methyl
PubChem CID 11289090
IUPAC-namn 1-(4-jodfenyl)-2-metylimidazol
LEDER CC1=NC=CN1C2=CC=C(C=C2)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Iodophenyl)-2-methyl-1H-imidazole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 284.1
Procent renhet 97%