Läs mer
1-(4-jodfenyl)hydrazin 95 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Iodophenyl)hydrazine |
| Analysprocentintervall | 95% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Linjär formel | IC6H4NHNH2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 234.04 |
| Procent renhet | 95% |