missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-(4-isopropylfenyl)etanon (4-isopropylacetofenon), Mikromol™

Produktkod. 30051973
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051973 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051973 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0002.57
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.

1-(4-isopropylfenyl)etanon (4-isopropylacetofenon)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-(4-Isopropylphenyl)ethanone (4-Isopropylacetophenone)
CAS 645-13-6
Analyt- eller komponentnamn 1-(4-Isopropylphenyl)ethanone (4-Isopropylacetophenone)
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C11 H14 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1-(4-Isopropylphenyl)ethanone, 4-Isopropylacetophenone
InChI formel InChI=1S/C11H14O/c1-8(2)10-4-6-11(7-5-10)9(3)12/h4-8H,1-3H3
LEDER CC(C)c1ccc(cc1)C(=O)C
IUPAC-namn 1-(4-propan-2-ylfenyl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 162.23
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 162,1045 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.