Läs mer
1-(4-Methoxy-2-nitrophenyl)-2,5-dihydro-1Hpyrrole-2,5-dione (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Methoxy-2-nitrophenyl)-2,5-dihydro-1Hpyrrole-2,5-dione |
| CAS | 91135-91-0 |
| Molekylformel | C11H8N2O5 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1-(4-Methoxy-2-nitrophenyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8N2O5/c1-18-7-2-3-8(9(6-7)13(16)17)12-10(14)4-5-11(12)15/h2-6H,1H3 |
| LEDER | COc1ccc(N2C(=O)C=CC2=O)c(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 1-(4-methoxy-2-nitrophenyl)pyrrole-2,5-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.19 |
| Formel vikt | 248.0433 |