Läs mer
1-(4-metoxi-3-metylfenyl)etanon, TRC
Produktkod. 30479041
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30479041 50 mg
1 options
Produktkod. 30479041 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM26956050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Methoxy-3-methylphenyl)ethanone
CAS 10024-90-5
Molekylformel C10H12O2
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12O2/c1-7-6-9(8(2)11)4-5-10(7)12-3/h4-6H,1-3H3
LEDER CC1=CC(=CC=C1OC)C(=O)C
IUPAC-namn 1-(4-metoxi-3-metylfenyl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 164.2
Formel vikt 164.0837